Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Test tubes
Dodavatel:  Greiner Bio-One
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Test tubes
10 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent.
  • PP: good temperature resistance, good chemical resistance
  • PS: highly transparent, well suited to visual measurements
  • Matching push-in stoppers are optionally available
  • Can also be used as centrifuge tubes
Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 212-0361
  • GREI115201_2000
  • 212-3110
  • 391-3469
  • 212-3165
  • 212-3140
  • 212-3146
  • 212-3150
  • 212-0363
  • 212-3186
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikace
Product Family Options
PP, with round bottom
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Délka
    Ø vněj.
    Dostupnost
    Price
  • 01
    4 ml
    55 mm
    12 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3.600 KS
    1 * 3.600 KS - 5 530,00 Kč
    5 530,00 Kč
    1 * 3.600 KS
       5 530,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-0361
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 02
    5 ml
    75 mm
    12 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.000 KS
    1 * 2.000 KS - 3 050,00 Kč
    3 050,00 Kč
    1 * 2.000 KS
       3 050,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI115201_2000
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 03
    12 ml
    100 mm
    16 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.600 KS
    1 * 1.600 KS - 4 370,00 Kč
    4 370,00 Kč
    1 * 1.600 KS
       4 370,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-3110
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 04
    14 ml
    100 mm
    17 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.500 KS
    1 * 1.500 KS - 3 420,00 Kč
    3 420,00 Kč
    1 * 1.500 KS
       3 420,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-3469
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
PS, with round bottom
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Délka
    Ø vněj.
    Dostupnost
    Price
  • 07
    4 ml
    55 mm
    12 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3.600 KS
    1 * 3.600 KS - 4 750,00 Kč
    4 750,00 Kč
    1 * 3.600 KS
       4 750,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-3165
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 08
    5 ml
    75 mm
    12 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.000 KS
    1 * 2.000 KS - 1 460,00 Kč
    1 460,00 Kč
    1 * 2.000 KS
       1 460,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-3140
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • 10
    10 ml
    100 mm
    14 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.400 KS
    1 * 1.400 KS - 2 720,00 Kč
    2 720,00 Kč
    1 * 1.400 KS
       2 720,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-3146
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 12
    12 ml
    100 mm
    16 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.600 KS
    1 * 1.600 KS - 2 940,00 Kč
    2 940,00 Kč
    1 * 1.600 KS
       2 940,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-3150
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 13
    14 ml
    100 mm
    17 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.500 KS
    1 * 1.500 KS - 2 390,00 Kč
    2 390,00 Kč
    1 * 1.500 KS
       2 390,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-0363
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 14
    20 ml
    152 mm
    16 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.500 KS
    1 * 1.500 KS - 8 500,00 Kč
    8 500,00 Kč
    1 * 1.500 KS
       8 500,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-3186
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
Grip stoppers, PE
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Pro zkumavky
    Sekvence
    Popis
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • 11 mm O.D.
    02
    Grip stopper
    Přírodní
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 438,00 Kč
    438,00 Kč
    1 * 500 KS
       438,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Pro zkumavky
    Sekvence
    Popis
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • 14 mm O.D.
    05
    Grip stopper
    Přírodní
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 116,00 Kč
    116,00 Kč
    1 * 100 KS
       116,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Pro zkumavky
    Sekvence
    Popis
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • 16 mm O.D.
    07
    Grip stopper
    Přírodní
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 97,00 Kč
    97,00 Kč
    1 * 100 KS
       97,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Pro zkumavky
    Sekvence
    Popis
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • 12 mm O.D.
    03
    Grip stopper
    Přírodní
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 408,00 Kč
    408,00 Kč
    1 * 500 KS
       408,00 Kč