Trubky, stojany balené, nesterilní
: Brand
PP zkumavky a PE uzávěry, nesterilní.
- zkumavky a krabičky jsou autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285 (ne uzávěry)
- navrženy pro skladování a zmražování až na −80 °C a pro přenos činidel a vzorků
- kompatibilní s standardními mikrodestičkami
- vhodné pro práci s multikabelovými pipetory
Ideální pro biologické testy, jako je PCR, studie na příjem buněk, RIA a EIA.
Vnější část zkumavky Ø×h: 8,8×45 mm
Frequently Bought Together