Zkumavky PCR jednotlivé s připojenými víky
: Brand
PP. Tyto 0,2 ml a 0,5 ml PCR zkumavky s připojenými víky jsou kompatibilní s hlavními termocyklery s vyhřívanými víky.
- díky unikátnímu designu vík lze mikrozkumavky uzavírát a otevírat bez nářadí, přesto zajišťuje těsnost pro snížení odpařování vzorku
- plochá víka umožňují označení vzorku etiketou
- neobsahují DNázu, RNázu a DNA
Colour: Clear
Frequently Bought Together