Stripy 8 PCR zkumavek s připojenými víky stripů
211-3264
: Brand
- Kapacita:0,2 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Stripy 8 PCR zkumavek s připojenými vydutými víky stripů
- Bal.:125
PP. 8 spojených 0,2 ml zkumavek s připojenými vydutými víky stripů.
- vydutá víka usnadňují jednoruční provoz
- bez obsahu DNázy, RNázy a DNA
Barva: čirá
Colour: Clear