Mikrozkumavky centrifugační, 0,5 ml
211-2612
: Brand
- Type:s výklopným uzávěrem
- Verze:graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacita:0,5 ml
- Barva:Bezbarvá
- Bal.:1.000
- Max. RCF:10 000×g
PP, autoklávovatelné s připojeným uzávěrem.
- odstřeďování až na 10 000 ×g plochý uzávěr lze snadno označit etiketou a propíchnout připevněný uzávěr s pevnou fitinkou výborně těsní, přesto lze snadno otevírat