Mikrozkumavky centrifugační, 2,0 ml
Katalogové číslo 211-2606
Dodavatel: Brand
Specifikace
- Type:s připevněným víkem
- Verze:se stupnicí, kónické dno, nesterilní
- Kapacita:2,0 ml
- Barva:Bezbarvá
- Bal.:500
Specifikace
O tomto produktu
PP, stupnice, autoklávovatelné s připevněným uzávěrem.
- odstřeďování až na 20 000×g plochý uzávěr lze snadno označit etiketou a propíchnout matná značící plocha