ContactUsLinkComponent
Kleště na kádinky, nerezová ocel
Kleště na kádinky, nerezová ocel
  231-4145
 :  RSG
undefined
Kleště na kádinky, nerezová ocel
  231-4145
 :  RSG
  • Délka:
    330 mm
  • Bal.:
    1
  • Upínací oblast:
    60 - 150 mm
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. For easy, safe handling of beakers and similar containers. The jaws are wrapped in ceramic fibres to provide thermal insulation and to protect the containers they hold.
  • Corrosion resistant
  • Excellent thermal resistance, autoclavable