Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining tile
8, Ø: 15 mm
Katalogové číslo 631-9132
Dodavatel:   KARTELL
Staining tile
Katalogové číslo 631-9132
Dodavatel:  KARTELL
Staining tile
Staining tile
8, Ø: 15 mm
Přejít na:
Price
67,30 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PS. This thin plate is suitable for staining applications.
W×D: 95×57 mm
Colour: clear
Specifikace
  • Poč. jamek:
    8
  • Rozměry jamky:
    Ø: 15 mm