Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining tiles
Staining tiles
3, Ø×H: 21×7 mm, Bílá
Katalogové číslo 631-9143
Dodavatel:   KARTELL
Staining tiles
Katalogové číslo 631-9143
Dodavatel:  KARTELL
Staining tiles
Staining tiles
3, Ø×H: 21×7 mm, Bílá
Přejít na:
Price
300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
  • Suitable for colorimetric tests
Colour: white
W×D: 28×85 mm.
W×D: 28×85 mm
Colour: White
Specifikace
  • Poč. jamek:
    3
  • Barva:
    Bílá
  • Rozměry jamky:
    Ø×H: 21×7 mm