Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature indicating strips
Dodavatel:   Testo
Temperature indicating strips
Dodavatel:  Testo
Certifikáty
Temperature indicating strips
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Testoterm measuring points are self-adhesive, temperature-resistant films with heat-sensitive elements for monitoring a defined maximum temperature.
  • Irreversible change in colour within two seconds
  • Practical pack with 50 thermometer strips
  • One temperature level
W×D: 14×14 mm.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 620-9151
  • 620-9152
  • 620-9153
  • 620-9154
  • 620-9159
  • 620-9161
  • Skladovací teplota:
  • Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
  • Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
  • Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
  • Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
  • Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
  • Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
  • Přesnost teploty:
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • +43...+154 °C: ±1,5 °C
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Max. tepl.
    Š×H
    Dostupnost
    Price
  • 01
    +65 °C
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 798,00 Kč
    798,00 Kč
    1 * 50 KS
       798,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-9151
    Skladovací teplota
    Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
    Přesnost teploty
    +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • 02
    +71 °C
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 798,00 Kč
    798,00 Kč
    1 * 50 KS
       798,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-9152
    Skladovací teplota
    Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
    Přesnost teploty
    +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • 03
    +77 °C
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 798,00 Kč
    798,00 Kč
    1 * 50 KS
       798,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-9153
    Skladovací teplota
    Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
    Přesnost teploty
    +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • 04
    +82 °C
    15×14 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 798,00 Kč
    798,00 Kč
    1 * 50 KS
       798,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-9154
    Skladovací teplota
    Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
    Přesnost teploty
    +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • 05
    +110 °C
    15×14 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 798,00 Kč
    798,00 Kč
    1 * 50 KS
       798,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-9159
    Skladovací teplota
    Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
    Přesnost teploty
    +43...+154 °C: ±1,5 °C
  • 06
    +121 °C
    15×14 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 798,00 Kč
    798,00 Kč
    1 * 50 KS
       798,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    620-9161
    Skladovací teplota
    Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
    Přesnost teploty
    +43...+154 °C: ±1,5 °C