VWR®, Teplotní indikační proužky
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
O tomto produktu
Tyto teplotní indikační proužky jsou určeny pro rychlá měření tam, kde jsou běžné teploměry nepraktické. Jsou vhodné pro použití se zařízeními, jako jsou topné komory a produkty, které jsou citlivé na vysoké teploty.
- Rychlá odezva do 1 sekundy
- Samolepící a nevratné - šest bodů
- Skladování při maximálně 25 °C po dobu až 2 let
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Tyto teplotní indikační proužky jsou určeny pro rychlá měření tam, kde jsou běžné teploměry nepraktické. Jsou vhodné pro použití se zařízeními, jako jsou topné komory a produkty, které jsou citlivé na vysoké teploty.
- Rychlá odezva do 1 sekundy
- Samolepící a nevratné - šest bodů
- Skladování při maximálně 25 °C po dobu až 2 let
Product Family Options
Informace o produktu
- RozsahPřesnostDostupnostPrice