VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Catalog # 620-0876
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Šířka:28 mm
- Š×H:28×124
- Délka:124 mm
- Přesnost:±1,0 °C
- Dělení:1,0 °C
- Náplň:Red spirit
- Bal.:1
- Rozsah:−40…+27 °C
Specifications
About this item
Teploměr s dvojím měřítkem (°C/°F) s úplně zakrytou baňkou pro přesné odečítání. Snadné odečítání hodnot na bíle podbarveném skle.
- Červený alkohol
- nerezové tělo
- nerezové úchytky
- hliníková stupnice
Š×V: 28×124 mm
W×D: 28×124 mm