VWR®, Ultra-low liquid-in-glass thermometers
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Teploměry splňují všechny požadavky na fyzické rozměry a přesnost.
- Meniskus viditelný při vhodné aplikaci při nízké teplotě
- Možné zvětšení pro lepší čitelnost
- Bílé pozadí, srostlé znaky
- Navrženo pro použití při velmi nízkých teplotách
- Vyznačuje se bezrtuťovou kapalinou a bílým zadním sklem bez obsahu olova
Division: 1,0 °C
Přesnost: ±2°C
V souladu s NIST/DKD. V souladu s ANSI/SAMA Z236.1-1983
Certifications: V souladu s normou NIST a normou ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Delivery: Supplied with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability.
Packaging: Jednotlivě zabaleno v ochranném obalu Safety-Pak™.
Související informace
620-0857
Obrázky 360
AT-VWR Thermometer FAQs
Technický list
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Produktová literatura
Frequently Bought Together