ContactUsLinkComponent
VWR®, Bi-Metallic Dial Thermometer, Refrigerator/Freezer
VWR®, Bi-Metallic Dial Thermometer, Refrigerator/Freezer
Catalog # 620-2146
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Bi-Metallic Dial Thermometer, Refrigerator/Freezer
Catalog # 620-2146
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Ø:
    76 mm
  • Přesnost:
    1 °C
  • Bal.:
    1
  • Rozsah:
    −30…+30 °C
Specifications
About this item
Teploměr s analogovou stupnicí pro mrazáky a chladničky ke kontrole hraničních teplot.
  • model z nerezová oceli pevně stojí na policích
  • dvojitá stupnice (°F/°C)
  • červená šipka pro snadnější odečet
  • kulatý teploměr v černé barvě s moderním designem