ContactUsLinkComponent
VWR®, Teploměr bimetalový, maximum /minimum
VWR®, Teploměr bimetalový, maximum /minimum
Katalogové číslo 620-0920
Dodavatel:  VWR Collection
undefined
VWR®, Teploměr bimetalový, maximum /minimum
Katalogové číslo 620-0920
Dodavatel:  VWR Collection
Specifikace
  • Přesnost:
    ±1,0 °C
  • Dělení:
    1,0 °C
  • Bal.:
    1
  • Rozsah:
    −30…+60 °C
Specifikace
O tomto produktu
Teploměr s funkcí maximum/minimum zobrazuje aktuální teplotu a zaznamenává maximální a minimální teplotu dosaženou od posledního nulování hodnot. Zařízení je vybaveno dvojitou barevně rozlišenou stupnicí na bílém pozadí a resetovacím knoflíkem pro rychlé a vícenásobné odečítání hodnot. Lze ho použít v prostředí s vysokou vlhkostí, například ve sklenících, při přípravě vzorů a čistírnách vod.
  • tři odlišené šipky
  • volně stojící nebo lze připevnit na zeď
Š×V: 230×200 mm