About this item
Stříkačky řady Gastight® 1000 jsou injekční stříkačky střední velikosti. Stříkačky Gastight® jsou ideální pro dávkování kapalin a plynů. Mají precizně opracovaný PTFE píst, který je zcela nepropustný a utěsňuje tak stříkačku. Díky této těsnosti píst dokonale setře vnitřek válce a nezanechá stopy vzorku na stěnách válce. Tato vlastnost je zvláště užitečná u heterogenních vzorků, protože snižuje možnost usazení vzorku a zablokování pístu.
- Ideální pro dávkování kapalin i plynů s objemem od 100 µl až do 100 ml
Stříkačky s odnímatelnou jehlou (RN) Konstrukce umožňuje, aby jehly přesně seděly na nulové značce stříkačky. Uživatelé si mohou zvolit velikost jehly, délku a styl špičky a upravit si stříkačku pro vlastní aplikace. Toto ukončení usnadňuje použití odnímatelné jehly bez zvýšení mrtvého objemu injekční stříkačky a je ideální, pokud existuje riziko ucpání jehly. Samostatné díly lze autoklávovat. Opakované autoklávování zkracuje životnost stříkačky.
Stříkačky s kónusem Luer (LT): Stříkačky jsou používány s odnímatelnými jehlami, které se nasazují na broušený kónus s připojením typu Luer. Na toto ukončení lze připojit většinu hypodermických jehel, ale je specificky určeno pro použití s jehlami Hamilton Kel-F. Toto ukončení také zvyšuje mrtvý objem stříkačky, což může být u některých aplikací nežádoucí. Samostatné díly lze autoklávovat.
Stříkačky se zatmelenou jehlou do zúženého konce (LTN): Stříkačky střední velikosti jejichž jehly jsou zatmelené do zúženého konce skleněného válce stříkačky v bodě, který odpovídá nulové značce objemu. S tímto typem ukončení je mrtvý objem omezen vnitřním objem jehly. Nelze autoklávovat. Tloušťka jehly je určena objemem stříkačky a nelze ji volit.
Stříkačky s PTFE kónusem Luer Lock (TLL): Stříkačky PTFE Luer Lock mají teflonové standardní připojení typu Luer v nerezové hubici s vnitřním bajonetem pro použití s Kel-F jehlami, jehlami s kovovými a univerzálními konektory. Toto ukončení je používáno také s dilutory/dispensory, Hamilton a pro OEM aplikace. Verze s drážkami se používá při připevnění k některým nástrojům, ale nemá vliv na připojení k jehlám. Samostatné díly lze autoklávovat, s výjimkou stříkaček o objemu 25 ml a větších. Opakované autoklávování zkracuje životnost stříkačky.
Styl špičky 2 ostrá, zkosená, prohnutá, doporučená pro propichování sept
Styl špičky 3 kolmo seříznutá , pro HPLC injektory a přesné dávkování vzorků
Styl špičky 5 kónická špička s postranním otvorem, vhodná pro propichování vinylových a plastových sept, neucpává se
* bez drážek