Tyčinky ESD, Mini-compressed CleanFoam®, Transplex®
710-0575
: Texwipe
- Délka držadla:79 mm
- Šířka držadla:3 mm
- Délka hlavy:10 mm
- Šířka hlavy:3,5 mm
- Popis:Tyčinka ESD mini-compressed
- Délka:89 mm
- Shaft/head:PE/PU
- Bal.:500
Vypraná otevřená hlava CleanFoam je pevná a má ostrou špičku.
- Rukojeť Stat-Rite s nízkou kontaminací
- Bezpečný odvod elektrických nábojů
- Rukojeť tamponu nese potisk ESD-safe
Určeno pro čištění malých štěrbinových a rýhovaných ploch.
: Balení sáček v sáčku.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904