Tyčinky ESD, Micro, CleanFoam®
Catalog # 710-0579
Supplier: Texwipe
Specifications
- Délka držadla:80 mm
- Šířka držadla:3 mm
- Délka hlavy:10 mm
- Šířka hlavy:4 mm
- Popis:Tyčinka Micro ESD
- Délka:90 mm
- Shaft/head:PE/PU
- Bal.:500
Specifications
About this item
Vyrobené na palec polyuretanové pěny s otevřeným systémem buněk, vypraná hlava CleanFoam® nabízí vynikající odpružení a vynikající sorpci na pružné vnitřní rukojeti pro čištění velmi malých ploch.
- Rozpouštědlem pro získání velmi nízké úrovně netěkavých reziduí a tvorby částic
- Nízké riziko kontaminace
- Rukojeť Stat-Rite® bezpečně rozptýlí elektrické náboje bez kontaminačních přísad Hlava tyčinky nese ochrannou vrstvu ESD
Packaging: Dvojité balení.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904