Tyčinky ESD, Micro Alpha®, Transplex®
2, Micro ESD swabs, 90,5 mm
Katalogové číslo 710-0580
New Product
Dodavatel: Texwipe
Přejít na:
Product Details & Documents
Hlava tyčinky je z velmi čistého pleteného polyesteru Alpha s pružným vnitřním pádlem.
- Pro použití s mnoha čistícími rozpouštědly a roztoky Nízké riziko kontaminace
- Průhledná rukojeť, bezpečně rozptyluje elektrické náboje bez kontaminujících přísad
- Rukojeť tyčinky nese ochranou vrstvu ESD
Vynikající disipativní tyčinka pro čištění velmi malých drážkovaných, šterbinových a zapuštěných oblastí.
Packaging: Dvojité balení.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Popis:Micro ESD swabs
- Délka:90,5 mm
- Sekvence:2
- Cat. No.:710-0580
- Materiál držadla:Transplex®
- Délka hlavy:10 mm
- Šířka držadla:3 mm
- Šířka hlavy:4 mm
- Materiál hlavy:Knitted Alpha® Polyester
- Délka držadla:80,5 mm
- Spoj:Thermal
- Barva držadla:Translucent