Tyčinky ESD, Alpha®, Transplex®
1, Long handle ESD swabs, PE/PU, 164 mm
Katalogové číslo TEXWTX761D
New Product
Dodavatel: Texwipe
Přejít na:
Product Details & Documents
Tampónová hlava je vybavena ultra čistým pleteným polyesterem Alpha® s flexibilním vnitřním pádlem.
- Rukojeť Stat-Rite® s nízkou kontaminací
- Bezpečně odvádí elektrické náboje bez kontaminujících přísad
- Rukojeť tamponu nese potisk ESD-safe
Vynikající disipativní tampon pro čištění povrchů a těžko dostupných míst.
Balení: Dvojité balení.
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.
Documents
Specifikace
- Popis:Long handle ESD swabs
- Délka:164 mm
- Sekvence:1
- Shaft/head:PE/PU
- Cat. No.:TEXWTX761D
- Materiál držadla:Transplex®
- Délka hlavy:17 mm
- Šířka držadla:3 mm
- Šířka hlavy:6,8 mm
- Materiál hlavy:Knitted Alpha® Polyester
- Délka držadla:147 mm
- Spoj:Thermal
- Barva držadla:Translucent