Tyčinky, CleanTips®, hlava Micro CleanFoam®
710-0578
: Texwipe
- Délka držadla:60 mm
- Šířka držadla:2,2 mm
- Délka hlavy:10 mm
- Šířka hlavy:3,2 mm
- Popis:Mikrotyčinka
- Délka:70 mm
- Bal.:500
Polyuretanová pěnová hlava byla promyta rozpouštědlem pro snížení netěkavých reziduí.
- Velmi nízká tvorba částic
- Tampón obsahuje flexibilní pádlo
- Výborná savost a dobrá chemická odolnost
Vynikající tampon pro čištění velmi malých ploch dílů a sestav rozpouštědly, jako je IPA, nanášení lubrikantů a jiných kapalin a odstraňování přebytečných materiálů.
: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904