Flexibilní tampon, CleanFoam®
Catalog # 710-0569
Supplier: Texwipe
Specifications
- Handle length:57,5 mm
- Handle width:2,4 mm
- Head length:10,5 mm
- Head width:3,4 mm
- Popis:Malá hlava tyčinky
- Length:68 mm
- Environmentally Preferable:
- Bal.:500
Specifications
About this item
Tampon pro čištění malých, omezených oblastí vyrobený z polyuretanové pěny s porozitou 100 pórů na palec.
- Vysoce absorpční tyčinka má velmi nízký obsah částic a odolává většině široce používaných rozpouštědel
- Velmi nízký obsah netěkavých reziduí
- Kompaktní, pevná rukojeť a pružné vnitřní pádlo hlavy poskytuje řízenou podporu
Mohou být použity v široké škále průmyslových aplikací, od běžných aplikací po čisté prostory.
Packaging: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904