Tyčinky, CleanFoam®, velká kruhová pěnová hlava
Catalog # 710-0548
Supplier: Texwipe
Specifications
- Handle length:106 mm
- Handle width:6,6 mm
- Head length:26 mm
- Head width:20 mm
- Popis:Velká kruhová tyčinka s pěnovou hlavou
- Sekvence:01
- Environmentally Preferable:
- Shaft/head:PP/pěna
- Bal.:1.000
Specifications
About this item
Tepelně vázané tampony s porozitou 100 pórů na palec.
- Hlava nepraská, ani se neštěpí
- vlastní měkkost a nízký oděr chrání jemné součástky
- Velká otočná hlava s dlouhou a snadnou rukojetí
Mohou být použity v široké škále průmyslových aplikací, od běžných aplikací po čisté prostory. Ideální pro aplikace vyžadující vysokou absorpční schopnost, nízkou tvorbu částic a jednotnou disperzi rozpouštědel.
Packaging: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904