Čistící tampon, Mini Alpha®
115-0568
: Texwipe
- Délka držadla:60 mm
- Šířka držadla:2,5 mm
- Délka hlavy:9,5 mm
- Šířka hlavy:3,5 mm
- Popis:Minityčinka
- Bal.:500
Tyčinka obsahuje 100% nepřetržité vlákno polyesterového substrátu, který je tepelně tvarováno (tepelně spojeno) s rukojetí, utěsňuje odkryté hrany pro snížení uvolňování vláken a eliminuje potřeby kontaminujících lepidel. Pletená polyesterová hlava Alpha s dvěma vrstvami, praná v čistých prostorech, je velmi čistá.
- Tyčinka s minišpičkou a pevný pádlem. kompaktní rukojeť poskytuje podporu a ovládání
- nízká tvorba částic a úroveň extraktů
- vynikající chemická odolnost
: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904