Orders LinkContactUsLinkComponent
Holders for round bottom flasks
Holders for round bottom flasks
160 mm, 49 mm
Katalogové číslo 214-1920
Dodavatel:   KARTELL
Holders for round bottom flasks
Katalogové číslo 214-1920
Dodavatel:  KARTELL
Holders for round bottom flasks
Holders for round bottom flasks
160 mm, 49 mm
Přejít na:
Price
344,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Provide secure, non-slip support for round bottom flasks and any other flasks with convex bases of any height. The concentric inner rings can hold flask sizes from 10 ml to 10 L. PP, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Thermal resistance up to +125 °C
  • Stackable
Specifikace
  • Ø horní části:
    160 mm
  • Výška:
    49 mm