Špachtle
Špachtle, polypropylen, se dvěma různě tvarovanými konci, 245 mm, 15 mm, Bílá
Katalogové číslo 441-0215
Dodavatel: Brand
Přejít na:
Product Details & Documents
PP. Dva různě tvarované konce špachtle (šířka ~15 mm).
Specifikace
- Barva:Bílá
- Popis:Špachtle, polypropylen, se dvěma různě tvarovanými konci
- Délka:245 mm
- Šířka čepele:15 mm