Stirring rods, Nalgene®
Stirring rods, PP, PP, 6,4 mm, 248 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Stirring rods, Nalgene®
Katalogové číslo 231-0074
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Stirring rod with flattened ends forming flat paddle 16×16 mm at one end and triangular paddle at the other end.
- Good chemical resistance
- Autoclavable
Documents
Cutsheet NALG6169-0010.pdf
Technický výkres
Specifikace
- Ø:6,4 mm
- Popis:Stirring rods, PP
- Délka:248 mm
- Materiál:PP
- Cat. No.:231-0074
- Certifikát ochrany životního prostředí:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact