TexWrite® 22 Cleanroom Papers
1, Paper, A4, TX5811, Modrá
Katalogové číslo 818-0132
New Product
Dodavatel: Texwipe
Přejít na:
Product Details & Documents
TexWrite® 22, dokumentační listy z celulózy nasycené latexem bez organických plniv jsou vhodné do čistých prostor.
- ideální pro zapisování poznámek, návody k přístrojům a pracovní návody
- mohou být použity pro laserové tiskárny a fotokopírky
Formát: Kancelářský papír A4.
Packaging: 250 listů na balení, 10 balení na karton (sáček v A sáčku).
Documents
Specifikace
- Barva:Modrá
- Popis:Paper, A4
- Sekvence:1
- Model:TX5811