Poznámkový blok, přilnavý, TexWrite® TexNotes
Catalog # 818-0124
Supplier: Texwipe
Specifications
- Barva:Světle modrá
- Popis:Poznámkový blok, TX5820
- Rozměry:76×102 mm
- Bal.:10
Specifications
About this item
Ideální pro zanechání poznámek na dokumentech, zprávách, nástrojích a většině povrchů v čistých prostorech.
- Nízká kontaminace polymerního elastomerového lepidla umožňuje, aby byl TexNotes® připevněn a odstraněn bez zanechání zbytků
Formát: 102×76 mm
Packaging: 72 listů na podložku, 10 podložek na balení (sáček v sáčku).