Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacist spoons
Pharmacist spoons
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacist spoons
Dodavatel:  BOCHEM
Certifikáty
Pharmacist spoons
Pharmacist spoons
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoons for a wide range of uses.
  • Narrow shape with extra long, flat handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Product Family Options
Informace o produktu
  • Délka
    Velikost lžíce
    Dostupnost
    Price
  • BOCH3360
    Spoon in scoop shape
    Spoon in scoop shape
    170 mm
    40×10 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 73,90 Kč
    73,90 Kč
    1 * 1 KS
       73,90 Kč
  • 231-1281
    Spoon with hole
    Spoon with hole
    200 mm
    30×26 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 150,00 Kč
    150,00 Kč
    1 * 1 KS
       150,00 Kč
  • 231-1282
    Standard spoon
    Standard spoon
    150 mm
    30×15 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 80,30 Kč
    80,30 Kč
    1 * 1 KS
       80,30 Kč
  • BOCH3385
    Standard spoon
    Standard spoon
    150 mm
    20×10 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 72,80 Kč
    72,80 Kč
    1 * 1 KS
       72,80 Kč