Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon, powder
Spoon, powder
170 mm, 40×10 mm
Katalogové číslo 231-1241
Dodavatel:   RSG
Spoon, powder
Katalogové číslo 231-1241
Dodavatel:  RSG
Spoon, powder
Spoon, powder
170 mm, 40×10 mm
Přejít na:
Price
113,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • With cylindrical handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Documents
Specifikace
  • Délka:
    170 mm
  • Velikost lžíce:
    40×10 mm