Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro powder spoon
150 mm, 5 mm
Katalogové číslo 231-0099
Dodavatel:   RSG
Micro powder spoon
Katalogové číslo 231-0099
Dodavatel:  RSG
Micro powder spoon
Micro powder spoon
150 mm, 5 mm
Přejít na:
Price
608,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. With hexagonal handle for easier handling.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Délka:
    150 mm
  • Velikost lžíce:
    5 mm