0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Lžíce
Weighing spoons with spatula end
Weighing spoons with spatula end
231-0273
:
HAMMACHER KARL
Weighing spoons with spatula end
231-0273
:
HAMMACHER KARL
Délka:
150 mm
Bal.:
1
Velikost lžíce:
26×16 mm
WIRONIT steel, anti-magnetic.