0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Špachtle
Mixing spatula, spoon end/sharp end
Mixing spatula, spoon end/sharp end
Mixing spatula, spoon end/sharp end
231-0253
:
HAMMACHER KARL
Mixing spatula, spoon end/sharp end
231-0253
:
HAMMACHER KARL
Popis:
No. 5
Délka:
190 mm
Šířka čepele:
10 mm
Bal.:
1
Délka čepele:
20 mm
Mixing spatula No. 5, made of WIRONIT steel.