Orders LinkContactUsLinkComponent
Trough spatula
Trough spatula
150 mm
Katalogové číslo 231-0172
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Trough spatula
Katalogové číslo 231-0172
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Trough spatula
Trough spatula
150 mm
Přejít na:
Price
2 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Stainless steel (304), non magnetic.
  • Double-ended: One flat end, one trough bladed end
  • Superior corrosion resistance and durability
Trough bladed end: 8 mm wide × 50 mm long × 1,5 mm deep
Specifikace
  • Délka:
    150 mm