Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat spatula, conical
Flat spatula, conical
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Flat spatula, conical
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Certifikáty
Flat spatula, conical
Flat spatula, conical
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Stainless steel or pure nickel (99,6%). Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Product Family Options
Informace o produktu
  • Délka
    Šířka čepele
    Dostupnost
    Price
  • 231-0127
    Nerezová ocel
    Nerezová ocel
    90 mm
    15/25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 175,00 Kč
    175,00 Kč
    1 * 1 KS
       175,00 Kč
  • NICK2122
    Nerezová ocel
    Nerezová ocel
    120 mm
    15/25 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 184,00 Kč
    184,00 Kč
    1 * 1 KS
       184,00 Kč
  • Nikl
    180 mm
    20/35 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 810,00 Kč
    1 810,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 810,00 Kč