Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatula
Spoon spatula
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Katalogové číslo 231-0111
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Spoon spatula
Katalogové číslo 231-0111
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Spoon spatula
Spoon spatula
190 mm, 12 mm, 20×25 mm
Přejít na:
Price
417,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Double spatula with offset spoon end and scraper end.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Specifikace
  • Délka:
    190 mm
  • Šířka čepele:
    12 mm
  • Velikost lžíce:
    20×25 mm