Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Dodavatel:   KARTELL
Double spatulas
Dodavatel:  KARTELL
Certifikáty
Double spatulas
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Polyamide, fibreglass reinforced, red.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
 : DIN 12890
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Délka
    Délka čepele
    Šířka čepele
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • 01
    150 mm
    30 mm
    15 mm
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 391,00 Kč
    391,00 Kč
    1 * 10 KS
       391,00 Kč
  • 03
    180 mm
    30 mm
    15 mm
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 448,00 Kč
    448,00 Kč
    1 * 10 KS
       448,00 Kč