Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladle
Ladle
275 mm
Katalogové číslo 231-1390
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Ladle
Katalogové číslo 231-1390
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Ladle
Ladle
275 mm
Přejít na:
Price
165,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel with wooden handle.
Ø 75 mm
Specifikace
  • Délka:
    275 mm