Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal scissors, bent
Universal scissors, bent
180 mm
Katalogové číslo 233-1152
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Universal scissors, bent
Katalogové číslo 233-1152
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Universal scissors, bent
Universal scissors, bent
180 mm
Přejít na:
Price
914,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, with plastic handles.
  • Useful for many applications, perfect for cutting cardboard and metal foils
  • Corrosion resistant, autoclavable
  • Easy action
Documents
Specifikace
  • Délka:
    180 mm