Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Electrode stand
VWR®, Electrode stand
Electrode stand, h-shaped, 2 electrodes
Katalogové číslo 241-0114
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Electrode stand
Katalogové číslo 241-0114
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Electrode stand
VWR®, Electrode stand
Electrode stand, h-shaped, 2 electrodes
Přejít na:
Price
3 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stojan z šedé litiny pro dvě elektrody.
  • silně nalakovaný litinový podstavec stojanu, poskytuje pevnou a stabilní podporu
  • podpůrná tyč z nerezové oceli
  • držák elektrody z akrylátu přichycený pomocí vroubkovaného šroubu
Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    2 electrodes
  • Popis:
    Electrode stand, h-shaped