ContactUsLinkComponent
Flat flange lids with 5 necks, Quickfit®
Flat flange lids with 5 necks, Quickfit®
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
undefined
Flat flange lids with 5 necks, Quickfit®
Dodavatel:  SciLabware
Specifikace
  • Catalog No:
  • 201-8577
  • 201-8578
  • 201-8582
  • BIBBMAF2/41
  • 201-8581
  • Typ:
  • A
  • B
  • E
  • C
  • D
  • Vývrt obruby:
  • 75 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • 100 mm
  • Paralelní zásuvka (0°):
  • 14/23
  • 19/26
  • 19/26
  • 14/23
  • 19/26
  • Boční (5°) zástrčka:
  • 19/26
  • 19/26*
  • 19/26
  • 14/23
  • 19/26
  • Boční (10°) zástrčka:
  • 19/26
  • 19/26
  • 19/26
  • 14/23
  • 19/26
  • Boční (15°) zástrčka:
  • 19/26
  • -
  • 34/35
  • 29/32
  • 34/35
  • Centrální zástrčka:
  • 19/26
  • 19/26
  • 24/29
  • 19/26
  • 19/26