Racks, Plexiglas for tubes
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
O tomto produktu
Plexiglas (PMMA)
- Two tiers
- Smaller holes in the lower tier to hold test tubes securely
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Plexiglas (PMMA)
- Two tiers
- Smaller holes in the lower tier to hold test tubes securely
Product Family Options
Informace o produktu
- Poč. otvorůPro zkumavku ØŠ×H×VDostupnostPrice