VWR®, Stojan na mikrozkumavky a vzorkovnice cube rack
Catalog # 211-0345
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Pro zkumavky:50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
- Poč. otvorů:4/10/12/16
- Barva:Různé
- Popis:Cube racks
- Bal.:5
Specifications
About this item
PP.
- strana 1: 4 otvory pro 50 ml zkumavky
- strana 2: 10 otvorů pro 15 ml zkumavky
- strana 3: 12 otvorů pro 12×75 mm nebo 12×100 mm zkumavky
- strana 4: 16 otvorů pro 1,5/2,0 ml mikrozkumavky
Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami, které mohou být použity nezávisle. Jednotlivé stojany lze spojit dohromady. Velmi dobrá chemická odolnost. Vysoká tepelná odolnost, vhodné pro sterilizaci v autoklávu.
Ordering information: jeden stojan od každé barvy: oranžový, modrý, zelený, růžový a žlutý.