Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining racks
Staining racks
Staining rack, 86×695×21 mm
Katalogové číslo 631-9520
Dodavatel:   KARTELL
Staining racks
Katalogové číslo 631-9520
Dodavatel:  KARTELL
Staining racks
Staining racks
Staining rack, 86×695×21 mm
Přejít na:
Price
248,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP.
  • For use with 631-9511
Staining rack with horizontal tray, holds 20 standard slides 76×26 mm.
W×D×H: 86×695×21 mm
Specifikace
  • Popis:
    Staining rack
  • Š×H×V:
    86×695×21 mm