VWR®, Pořadač na stojany pro mikrozkumavky
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Čirý akrylát.
- Stabilní, robustní konstrukce, úspora místa a stohovatelná
- Bezpečné skladování s rychlým a snadným přístupem ke stojanům pro mikrocentrifugy
- Snadno se čistí
Organizér až pro osm stojanů, navržený tak, aby pojal stojany pro mikrocentrifugy VWR®. Tyto stojany vám pomohou uspořádat velké množství mikrozkumavek na pracovní desce. Až osm 80jamkových stojanů na mikrozkumavky naplněné buď 1,5 nebo 2,0 ml mikrozkumačkami.
Související informace
Centrifugation Solutions from Avantor VWR® Lab bric-a-brac
Produktová literatura
Frequently Bought Together