Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Odkapávač
Odkapávač, 457×181×525 mm
Katalogové číslo 211-0196
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Odkapávač
Katalogové číslo 211-0196
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Odkapávač
VWR®, Odkapávač
Odkapávač, 457×181×525 mm
Přejít na:
Price
5 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Kovový drát, potažený vinylem.
  • může být postaven na stole nebo ho lze připevnit na zeď
  • misku pro sběr odkapané vody lze bokem vyjmout a snadno vyprázdnit
Odkapávač je složen z 18 tyčí o délce 127 mm pro sušení velkých nádob a 72 menších tyčí o délce 76 mm pro menší nádoby.
Specifikace
  • Popis:
    Odkapávač
  • Š×H×V:
    457×181×525 mm