Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack for cuvettes
Rack for cuvettes
12 (2×6), 170×50×12 mm
Katalogové číslo 634-8580
Dodavatel:   KARTELL
Rack for cuvettes
Katalogové číslo 634-8580
Dodavatel:  KARTELL
Rack for cuvettes
Rack for cuvettes
12 (2×6), 170×50×12 mm
Přejít na:
Price
97,30 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PE.
Rack for 12 cuvettes with 10 mm path length.
Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    12 (2×6)
  • Š×H×V:
    170×50×12 mm