VWR®, Špičky k dávkovačům, Universal
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Špičky jsou velice vhodné pro přímé nasávání infekčních nebo těkavých kapalin do špičky, kdy píst je přímo v kontaktu s odměřovanou kapalinou a díky tomu, že nedojde tak ke kontaktu kapaliny a přístroje a je omezeno riziko kontaminace.
- Vhodné pro systémy: VWR® Stepper and Stepper Pro, Ritter Ripette®, and Ripette® pro, Brand HandyStep®, HandyStep® electronic and HandyStep® touch*, Eppendorf® Multipette® 4780, Multipette® plus, Gilson Repetman®, EasyStep, Minilab 100/101, STEPMATE Handrop (* without activated display/tip recognition)
- ekologický design díky použití čisté pryskyřice
- nabídka devíti různých velikostí špiček od 0,1 ml do 50 ml
- nabízíme standardní (nesterilní, vhodné pro PCR = bez ATP, RNáz, DNáz a endotoxinů) a sterilní špičky
- sterilní špičky bez obsahu DNA, DNáz, RNáz, ATP a pyrogenů
POZNÁMKA: 25 a 50 ml špičky vyžadují adaptér, který je součástí dodávky.
Specifikace
- Catalog No:
- 613-5869
- 613-5880
- 613-5870
- 613-5881
- 613-5871
- 613-1033
- 613-1032
- 613-5882
- 613-5872
- 613-5883
- 613-5873
- 613-5884
- 613-5874
- 613-5875
- 613-5877
- 613-5867
- 613-5878
- 613-5868
- 613-5879
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Certifikát ochrany životního prostředí:
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)