Tip refill systems, Axygen®
Dodavatel: Corning
Přejít na:
O tomto produktu
Transparent PP, autoclavable.
- Easy to load refill racks
- Certified RNase-, DNase- and endotoxin-free
- Universal fit tips have a bevelled reference and graduated marks
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Transparent PP, autoclavable.
- Easy to load refill racks
- Certified RNase-, DNase- and endotoxin-free
- Universal fit tips have a bevelled reference and graduated marks
Documents
Product Family Options
Gilson style pipette tips
Informace o produktu
- SekvenceObjemSterilníBarva špičkyBalenéDostupnostPrice
- 010,1 - 10 µl-Transparent10 racks, 96 each (stack rack)Přihlásit se pro dostupnost1 * 960 KS1 480,00 Kč
Universal fit pipette tips
Informace o produktu
- SekvenceObjemSterilníBarva špičkyBalenéDostupnostPrice
- 021 - 200 µl-Transparent10 racks, 96 each (stack rack)Přihlásit se pro dostupnost1 * 960 KS1 230,00 Kč
- 031 - 1200 µl-Transparent8 racks, 96 each (stack rack)Přihlásit se pro dostupnost1 * 768 KS1 670,00 Kč
Empty refill boxes with lid
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvencePopisPro použití sDostupnostPrice
- 01Empty refill racks, RFL-R10 µl and 200 µl refill insertsPřihlásit se pro dostupnost1 * 10 KS931,00 Kč